Få mere at vide
Bezafibrate, 98+%, Thermo Scientific™
A peroxisome proliferator-activated receptor agonist and hypolipidemic agent
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61412.03
| Mængde | 1g |
|---|
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 41859-67-0 | |
| 361.82 | |
| IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N | |
| 39042 | |
| 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid |
| C19H20ClNO4 | |
| MFCD00078970 | |
| bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol | |
| CHEBI:47612 | |
| CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O |
Tekniske data
| Bezafibrate | |
| C19H20ClNO4 | |
| 1g | |
| bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol | |
| CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O | |
| 361.82 | |
| CHEBI:47612 | |
| ≥98% |
| 41859-67-0 | |
| MFCD00078970 | |
| 14,1195 | |
| IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid | |
| 39042 | |
| 361.82 |
Sikkerhed og håndtering
- Bezafibrate
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Bezafibrate