missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Beta-Hydroxyl Phentermine, TRC

Artikelnummer. 30136210
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136210 25 mg
30005857 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136210 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95404025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34405-42-0
Molekylær formel C10H15NO
Molekylvægt (g/mol) 165.23
Synonym α-(1-Amino-1-methylethyl)-benzyl Alcohol, α-(1-Amino-1-methylethyl)benzenemethanol, (2-Hydroxy-1,1-dimethyl-2-phenylethyl)amine, (±)-α-(1-Methyl-1-aminoethyl)benzyl Alcohol, 2-Phenyl-1,1-dimethylethanolamine, NSC 17705;
IUPAC navn 2-amino-2-methyl-1-phenylpropan-1-ol
SMIL OC(C(C)(N)C)C1=CC=CC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale beta-Hydroxyl Phentermine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15NO/c1-10(2,11)9(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,12H,11H2,1-2H3
Formel vægt 165.1154
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.