Få mere at vide
SHOWA™ Nitri-Solve™ 730 Flockforede kemikalieresistente nitrilhandsker
Fremstillet af en nitrilforbindelse, den SHOWA™ 730 ikke-understøttede handsker er lette, flokforede og modstandsdygtige over for en række opløsningsmidler, animalsk fedt og andre kemikalier.
Brand:  SHOWA™ 730-10
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 13174634
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Nitrile formulation
  • Flock-lined for enhanced comfort
  • Protects hands from oils, hydrocarbons, grease and abrasion
  • Bisque finish allows secure handling in wet and dry conditions
  • Designed for easy movement and continuous wear
  • Wrist well protected
  • Embossed with the size for ease of pairing after laundering
  • 15 mil thick, 13 in. length
  • Suitable for agricultural, automotive, chemical, contract cleaning, municipal, oil and gas
  • Unlined version available: Fisher part #'s 11-395-30A-E (sizes 7-11)
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SHOWA™ Nitri-Solve™ 730 Flockforede kemikalieresistente nitrilhandsker > Size: 10