Få mere at vide
Honeywell KCL™ Camatril™ 730 Handsker
Størrelse:
10
Beskrivelse
- Nitril af højeste kvalitet
- Stort spektrum af kemisk resistens
- Alsidig handske velegnet til mange områder
- God fleksibilitet
- Anatomisk design og fremragende pasform
- God følsomhed
- Flockfor for ekstra komfort
- Godkendt til fødevarehåndtering og forarbejdning i henhold til EU 1935/2004
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EC Kategori PPE 3, egnet til fødevarehåndtering i henhold til EU 1935/2004 |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Grøn |
| Bedømmelse af skæremodstand | 0 |
| Materiale | Nitril |
| Størrelse | 10 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Foring | Flok foret |
| Punkteringsvurdering | 1 |
| Modstandsdygtig overfor | Modstandsdygtighed over for gennemtrængning af kemikalier: AJL |
| Vis mere |