Få mere at vide
SHOWA™ Nitri-Solve™ 730 Flockforede kemikalieresistente nitrilhandsker
Artikelnummer. p-137262
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 13167454
Brand: SHOWA™ 73007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Fremstillet af en nitrilforbindelse, den SHOWA™ 730 ikke-understøttede handsker er lette, flokforede og modstandsdygtige over for en række opløsningsmidler, animalsk fedt og andre kemikalier.
  • Nitrile formulation
  • Flock-lined for enhanced comfort
  • Protects hands from oils, hydrocarbons, grease and abrasion
  • Bisque finish allows secure handling in wet and dry conditions
  • Designed for easy movement and continuous wear
  • Wrist well protected
  • Embossed with the size for ease of pairing after laundering
  • 15 mil thick, 13 in. length
  • Suitable for agricultural, automotive, chemical, contract cleaning, municipal, oil and gas
  • Unlined version available: Fisher part #'s 11-395-30A-E (sizes 7-11)
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/compliance 21 CFR 170-199
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE Cat III, EN 420: 2003+A1:2009, EN 374-2:2003
Kloreret No
Farve Green
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Størrelse 7
Tykkelse (engelsk) 15 mil
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:2016 2001X
EN 421 No
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Til brug med (applikation) Manufacturing, food processing, hazmat splash protection, laboratories, janitorial, paint applications, fuel handling and refineries
Handske manchet stil Straight
Greb design Bisque
Liner materiale Cotton Flock
Foring Lined
Model- 730-07
Serie SHOWA™ 730
Længde (engelsk) 13 in.
Længde (metrisk) 33 cm