Få mere at vide
Benzyl-d7 Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl-d7 Alcohol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2 |
| Formel vægt | 115.101 |