Learn More
Benzyl carbamate, 98%
CAS: 621-84-1 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
279.00 DKK - 722.00 DKK
Chemical Identifiers
CAS 621-84-1
Molecular Formula C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
MDL Number MFCD00007965
InChI Key PUJDIJCNWFYVJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamic acid benzyl ester, carbamic acid, phenylmethyl ester, o-benzyl carbamate, ccris 5070, phenylmethyl aminooate, carbamic acid, benzyl ester, benzyl-carbamate, benzyloxycarbonylamine, cbznh2, pubchem12421
PubChem CID 12136
IUPAC Name benzyl carbamate
SMILES NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Packaging Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Packaging Price Quantity & Availability  
10172320
SDS View Documents
Thermo Scientific Acros
105890250
25 g Glass Bottle
279.00 DKK
25g
10664942
SDS View Documents
Thermo Scientific Acros
105891000
100 g Glass Bottle
722.00 DKK
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Show More
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 210-710-4
Produktidentifikator
  • Benzyl carbamate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Benzyl carbamate, 98%
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt