Få mere at vide
Benzylcarbamat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10172320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10172320 25 g Glasflaske 25g
10664942 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10172320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105890250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 621-84-1 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-84-1
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00007965
InChI nøgle PUJDIJCNWFYVJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamic acid benzyl ester, carbamic acid, phenylmethyl ester, o-benzyl carbamate, ccris 5070, phenylmethyl aminooate, carbamic acid, benzyl ester, benzyl-carbamate, benzyloxycarbonylamine, cbznh2, pubchem12421
PubChem CID 12136
IUPAC navn benzylcarbamat
SMIL NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl carbamate
Smeltepunkt 86.0°C to 89.0°C
Navn note 99%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCO2CH2C6H5
Beilstein 06, 437
Fieser 13,79
Mængde 25 g
Formel vægt 151.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver eller flager