Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl carbamate |
| Smeltepunkt | 86,0 °C til 89,0 °C |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H2NCO2CH2C6H5 |
| Vis mere |