Få mere at vide
Benzoic acid, 99.6%, ACS reagent
Artikelnummer. 11974971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11974971 10 kg Plast tromle 10kg
10627231 25 g Plastflaske 25g
10005860 500 g Plastflaske 500g
10799911 2 kg Plastflaske 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11974971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423470100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-85-0
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.12
InChI nøgle WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC navn benzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic acid
CAS min % 99.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 121.0°C to 123.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 249.0°C
Flammepunkt 121°C
Antændelsesrest 0.005% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.6%
Emballage Plast tromle
Lineær formel C6H5CO2H
Mængde 10 kg
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15,1093
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
Formel vægt 122.12
Procent renhed 99.6%
Grad ACS-reagens
Uopløseligt stof 0.005% max. (in methanol)
Fysisk form Krystallinsk pulver