Få mere at vide
Benzethoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30132986
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132986 50 g
30041182 1 g
30041024 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB19025050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-54-0
Molekylær formel C27 H42 N O2 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 448.08
Synonym Benzyldimethyl[2-[2-[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]benzenemethanaminium chloride, (Diisobutylphenoxyethoxyethyl)dimethylbenzylammonium chloride, 2-[2-[p-(Diisobutyl)phenoxy]ethoxy]ethyldimethylbenzylammonium chloride, Anti-Germ 77, Antiseptol, Antiseptol (quaternary compound), BZT, Bencetonium chloride, Benzethionium chloride, Benzethonium chloride, Benzetonium chloride, Benzyldimethyl[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride, Benzyldimethyl[2-[2-[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride, Diapp, Hyamine 1622, LonzaGuard, MED 81, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-(4-[1,1,3,3-tetramethylbutyl]phenoxyethoxyethyl)ammonium chloride, Phemeride, Phemerol, Phemerol chloride, Phemithyn, Polymine D, Quatrachlor, Solamin, [2-[2-(4-Diisobutylphenoxy)ethoxy]ethyl]dimethylbenzylammonium chloride, p-tert-Octylphenoxyethoxyethyldimethylbenzylammonium chloride
IUPAC navn benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium; chlorid
SMIL [Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzethonium Chloride
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 447.2904