Få mere at vide
Benzethonium Chloride, 98%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11473006 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11473006 10 g
1 options
Artikelnummer. 11473006 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0522166110
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzethonium Chloride, 98%
CAS 121-54-0
Molekylær formel C27H42ClNO2
Mængde 10 g
Synonym benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
InChI nøgle UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
IUPAC navn benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 448.088
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Formel vægt 466.11