Få mere at vide
Benzethoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413197
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413197 500 g 500g
11403197 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16142.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121-54-0 | C27H42ClNO2 | 448.09 g/mol
Benzethoniumchlorid bruges som overfladedesinfektionsmiddel og konserveringsmiddel i fødevareforarbejdnings- og medicinalindustrien. Det er involveret i bestemmelsen af natriumdodecylsulfat ved hjælp af sulfanblåt som indikator fra blandingen, der indeholder andre ingredienser som natriumchlorid og natriumsulfat. Det er et effektivt kationisk detergent på grund af dets positivt ladede hydrofile del af kvaternær ammoniumion. Det er en aktiv ingrediens i medikamenter, deodoranter og mundskyl.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzethoniumchlorid bruges som overfladedesinfektionsmiddel og konserveringsmiddel i fødevareindustrien og farmaceutisk industri. Det er involveret i bestemmelsen af natriumdodecylsulfat ved hjælp af sulfanblåt som indikator fra blandingen, der indeholder andre ingredienser som natriumchlorid og natriumsulfat. Det er et effektivt kationisk detergent på grund af dets positivt ladede hydrofile del af kvaternær ammoniumion. Det er en aktiv ingrediens i medikamenter, deodoranter og mundskyl.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-54-0
Molekylær formel C27H42ClNO2
MDL nummer MFCD00011742
InChI nøgle UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzethonium chloride
Smeltepunkt 157°C to 165°C
Lugt Odorless
Mængde 500 g
FN nummer UN1759
Beilstein 3898548
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,1074
Opløselighedsinformation Soluble aq. soln..
SMIL [Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC navn benzyldimethyl(2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy}ethyl)azaniumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 448.09
Formel vægt 448.1
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.