Learn More
Benzethoniumchlorid, 97%
Product Code. 10619113 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10619113 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
10366020 100 g Plastflaske 100g
10497470 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10619113 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 105380025
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Benzethoniumchlorid, 97%, C27H42ClNO2, CAS-nummer-121-54-0, benzethoniumchlorid, benzethoniumchlorid, disilyn, hyamin, kylacol, phemerid, phemerolchlorid, phemithyn, quatrachlor, solamin, 2,5 kg, 96% min. (på tørt stof) (Argentometri), 100.0, 96.0, CHEBI:31264, White, 204-479-9, 01.433 | CAS: 121-54-0 | C27H42ClNO2 | 448,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-54-0
Molekylær formel C27H42ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 448.08
MDL nummer MFCD00011742
InChI nøgle UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
IUPAC navn benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chlorid
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Benzethonium chloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 158,0 °C til 163,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 5% maks. (105 °C, 4 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (på tørt stof) (Argentometri)
Emballage Plast tromle
Mængde 2.5 kg
Fieser 01,433
Merck Index 15, 1076
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone og kloroform
Formel vægt 448.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Amorphous or Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzethonium chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.