Få mere at vide
Benzethoniumchlorid, 97%
Artikelnummer. 10497470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10497470 500 g Plastflaske 500g
10366020 100 g Plastflaske 100g
10619113 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10497470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105385000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Benzethoniumchlorid, 97%, C27H42ClNO2, CAS-nummer-121-54-0, benzethoniumchlorid, benzethoniumchlorid, disilyn, hyamin, kylacol, phemerid, phemerolchlorid, phemithyn, quatrachlor, solamin, 2,5 kg, 96% min. (på tørt stof) (Argentometri), 100.0, 96.0, CHEBI:31264, White, 204-479-9, 01.433 | CAS: 121-54-0 | C27H42ClNO2 | 448,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-54-0
Molekylær formel C27H42ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 448.08
MDL nummer MFCD00011742
InChI nøgle UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
IUPAC navn benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chlorid
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzethonium chloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 158,0 °C til 163,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 5% maks. (105 °C, 4 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (på tørt stof) (Argentometri)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Fieser 01,433
Merck Index 15, 1076
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone og kloroform
Formel vægt 448.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Amorft eller krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzethonium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.