Få mere at vide
Benzethonium Chloride, 0.004M Solution, for Microscopy
Artikelnummer. 10274000 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10274000 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10274000 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0480/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
2.5L, Amber glass bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 121-54-0
Farve Colorless
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C27H42ClNO2
MDL nummer 11742
Mængde 2.5 L
Synonym benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
InChI nøgle UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
IUPAC navn benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 448.088
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Fysisk form Liquid