Få mere at vide
Bel Art™ Lab Companion rund stil vakuumekssikkator
Let at se vakuummåler eliminerer gætteriet.
2488.33 DKK - 5051.34 DKK
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Produkttype Vakuumekssikkator
Inkluderer Tørremiddelbakke, indbygget analog vakuummåler, silikone o-ring og låsering, Viton™ 3-vejs ventil
Antal hylder 1
Stil Rund
Se flere specifikationer
Produkter 5
Artikelnummer Brand Volumen (engelsk) Højde (engelsk) Bredde (engelsk) Farve Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Volumen (engelsk) Højde (engelsk) Bredde (engelsk) Farve Pris Antal & tilgængelighed  
15526414
Dokumentvisning
Bel Art™
F42400-2021
0,2 cu. ft. 13 tommer 11,25 tommer Klar
2488.33 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-01-2026
Læg i indkøbskurv
15562607
Dokumentvisning
Bel Art™
F42400-2121
0,4 cu. ft. 15 tommer 13 tommer Klar
2866.58 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-01-2026
Læg i indkøbskurv
15234924
Dokumentvisning
Bel Art™
F42400-2141
0,4 cu. ft. 15 tommer 13 tommer UV-rav
3664.11 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-12-2025
Læg i indkøbskurv
16670533
Dokumentvisning
Bel Art™
F42400-2221
0,7 kubikfod 18,75 tommer. 16,75 tommer. Klar
4087.59 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-01-2026
Læg i indkøbskurv
17926760
Dokumentvisning
Bel Art™
F42400-2241
0,7 kubikfod 18,75 tommer. 16,75 tommer. UV-rav
5051.34 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 21-01-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Vakuumekssikkatorer af høj kvalitet giver vakuumintegritet, der varer tre gange længere end den gennemsnitlige vakuumekssikkator, hvilket resulterer i lavere vedligeholdelse og større ro i sindet.
  • De er i stand til at opretholde et vakuum på 29 in.-Hg i over 72 timer ved stuetemperatur og forbliver gastætte, hvilket tillader pålidelig opbevaring eller eksperimenter over længere perioder.
  • Viton™ 3-vejs ventil giver ensartet og ensartet vakuumtræk, vakuumudløsning eller gasudveksling.
  • Gennemsigtig polycarbonatkonstruktion er holdbar, nem at rengøre, kemikaliebestandig og tillader hurtig visualisering af ekssikkatorindholdet.
  • Ravfarvede UV-blokerende modeller blokerer 100 % af UVA-, B- og C-lys for at minimere skader eller misfarvning af lysfølsomme prøver.
  • Brug med ethvert vakuum med fri luftkapacitet på 1,5 kubikfod pr. minut (CFM) ft eller mere.
  • Kontrol af vakuumniveau er forenklet med en indbygget analog vakuummåler øverst på enheden.
  • Højkvalitets silikone O-ring og specialdesignet låsering giver enestående vakuumkapacitet med praktisk talt ingen lækage.
  • Låsering sikrer øverste og nederste halvdele, når vakuum ikke er i brug; giver ekstra bekvemmelighed og sikkerhed ved flytning af enheden.
  • Seks modeller at vælge imellem; 6, 10 og 20 liter indvendig volumen i klar eller UV-blokerende rav.
Tekniske data
Tekniske data
Polycarbonat
Tørremiddelbakke, indbygget analog vakuummåler, silikone o-ring og låsering, Viton™ 3-vejs ventil
Rund
Vakuumekssikkator
1
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel Art™ Lab Companion rund stil vakuumekssikkator