Få mere at vide
Bel Art™ Lab Companion rund stil vakuumekssikkator
Beskrivelse
Indeholder
Tørremiddelbakke (tørremidler sælges separat)
- Vakuumekssikkatorer af høj kvalitet giver vakuumintegritet, der varer tre gange længere end den gennemsnitlige vakuumekssikkator, hvilket resulterer i lavere vedligeholdelse og større ro i sindet.
- De er i stand til at opretholde et vakuum på 29 in.-Hg i over 72 timer ved stuetemperatur og forbliver gastætte, hvilket tillader pålidelig opbevaring eller eksperimenter over længere perioder.
- Viton™ 3-vejs ventil giver ensartet og ensartet vakuumtræk, vakuumudløsning eller gasudveksling.
- Gennemsigtig polycarbonatkonstruktion er holdbar, nem at rengøre, kemikaliebestandig og tillader hurtig visualisering af ekssikkatorindholdet.
- Ravfarvede UV-blokerende modeller blokerer 100 % af UVA-, B- og C-lys for at minimere skader eller misfarvning af lysfølsomme prøver.
- Brug med ethvert vakuum med fri luftkapacitet på 1,5 kubikfod pr. minut (CFM) ft eller mere.
- Kontrol af vakuumniveau er forenklet med en indbygget analog vakuummåler øverst på enheden.
- Højkvalitets silikone O-ring og specialdesignet låsering giver enestående vakuumkapacitet med praktisk talt ingen lækage.
- Låsering sikrer øverste og nederste halvdele, når vakuum ikke er i brug; giver ekstra bekvemmelighed og sikkerhed ved flytning af enheden.
- Seks modeller at vælge imellem; 6, 10 og 20 liter indvendig volumen i klar eller UV-blokerende rav.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Polycarbonat |
| Produkttype | Vakuumekssikkator |
| Inkluderer | Tørremiddelbakke, indbygget analog vakuummåler, silikone o-ring og låsering, Viton™ 3-vejs ventil |
| Maks. Hyldebelastning | 15 kg |
| Antal hylder | 1 |
| Stil | Rund |
| Volumen (engelsk) | 0,2 cu. ft. |
| Volumen (metrisk) | 6 L |
| Bredde (engelsk) | 11,25 tommer |
| Vis mere |