Få mere at vide
Bel Art™ Lab Companion rund stil vakuumekssikkator
Artikelnummer. 17926760
Skift visning
Volumen (engelsk):
0,2 cu. ft.
0,4 cu. ft.
0,7 kubikfod
Højde (engelsk):
13 tommer
15 tommer
18,75 tommer.
Bredde (engelsk):
11,25 tommer
13 tommer
16,75 tommer.
Farve:
Klar
UV-rav
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (engelsk) Højde (engelsk) Bredde (engelsk) Farve
17926760 0,7 kubikfod 18,75 tommer. 16,75 tommer. UV-rav
15526414 0,2 cu. ft. 13 tommer 11,25 tommer Klar
15562607 0,4 cu. ft. 15 tommer 13 tommer Klar
15234924 0,4 cu. ft. 15 tommer 13 tommer UV-rav
16670533 0,7 kubikfod 18,75 tommer. 16,75 tommer. Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17926760 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F424002241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4835.00 DKK
    3901.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 933.77 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Indeholder
Tørremiddelbakke (tørremidler sælges separat)
Let at se vakuummåler eliminerer gætteriet.
  • Vakuumekssikkatorer af høj kvalitet giver vakuumintegritet, der varer tre gange længere end den gennemsnitlige vakuumekssikkator, hvilket resulterer i lavere vedligeholdelse og større ro i sindet.
  • De er i stand til at opretholde et vakuum på 29 in.-Hg i over 72 timer ved stuetemperatur og forbliver gastætte, hvilket tillader pålidelig opbevaring eller eksperimenter over længere perioder.
  • Viton™ 3-vejs ventil giver ensartet og ensartet vakuumtræk, vakuumudløsning eller gasudveksling.
  • Gennemsigtig polycarbonatkonstruktion er holdbar, nem at rengøre, kemikaliebestandig og tillader hurtig visualisering af ekssikkatorindholdet.
  • Ravfarvede UV-blokerende modeller blokerer 100 % af UVA-, B- og C-lys for at minimere skader eller misfarvning af lysfølsomme prøver.
  • Brug med ethvert vakuum med fri luftkapacitet på 1,5 kubikfod pr. minut (CFM) ft eller mere.
  • Kontrol af vakuumniveau er forenklet med en indbygget analog vakuummåler øverst på enheden.
  • Højkvalitets silikone O-ring og specialdesignet låsering giver enestående vakuumkapacitet med praktisk talt ingen lækage.
  • Låsering sikrer øverste og nederste halvdele, når vakuum ikke er i brug; giver ekstra bekvemmelighed og sikkerhed ved flytning af enheden.
  • Seks modeller at vælge imellem; 6, 10 og 20 liter indvendig volumen i klar eller UV-blokerende rav.
Tekniske data
Farve UV-rav
Materiale Polycarbonat
Produkttype Vakuumekssikkator
Inkluderer Tørremiddelbakke, indbygget analog vakuummåler, silikone o-ring og låsering, Viton™ 3-vejs ventil
Maks. Hyldebelastning 25 kg
Antal hylder 1
Stil Rund
Volumen (engelsk) 0,7 kubikfod
Volumen (metrisk) 20 L
Bredde (engelsk) 16,75 tommer.
Bredde (metrisk) 42.7 cm
Højde (metrisk) 47.5 cm
Højde (engelsk) 18,75 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 38.3 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 42.7 cm
Vægt (engelsk) 9.5 lb.
Vægt (metrisk) 4.3 kg