Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE dispenseringsflasker
Artikelnummer. 12495502 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12495502 125 mL Pakke med 72
12485502 60 mL Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12495502 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1754.50 DKK
    1468.58 DKK / Pakke med 72
    Spare 285.92 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Fremragende til milde og stærke buffere, god kemikalieresistens
  • Fremstillet af polyethylen med lav densitet
  • Gennemskinnelig farve
  • Meget fleksibel med høj slagstyrke
  • Løft tuden for at dispensere indholdet, og tryk tuden ned for at forsegle flasken
Tekniske data
Volumen 4,23 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 1,7''
Materiale LDPE
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Mund Narrow
Højde (metrisk) 130 mm
Højde (engelsk) 5,1 tommer
Lukkestørrelse 20-410 mm
Diameter (metrisk) 43 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 4,23 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Udleveringsflaske