Få mere at vide
Beaucage reagent, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469845
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16469845 250 mg -
16430719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16469845 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100951
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beaucage reagent
CAS 66304-01-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H4O3S2
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (499.43 mM) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=CC=C12)SS2(=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Formel vægt 200.23
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death