missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BDE 183, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PBDE 183 (2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl Ether) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H3Br7O/c13-4-1-6(15)9(3-5(4)14)20-12-8(17)2-7(16)10(18)11(12)19/h1-3H |
| Formel vægt | 715.4468 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?