Få mere at vide
Brady™ BBP31 Sign and Label Printer
18999.54 DKK - 22051.89 DKK
Tekniske data
Produkttype Sign and Label Printer
Display Type Intuitive Touchscreen
Print teknologi Thermal Transfer
Bredde (metrisk) 305 mm
Højde (metrisk) 225 mm
Se flere specifikationer
Produkter 8
Artikelnummer Brand Tastaturtype Softwaretype Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Tastaturtype Softwaretype Pris Antal & tilgængelighed  
11705495
Dokumentvisning
Brady™
710739
AZERTY Brady Workstation, MarkWare, Windows based driver for 3rd party software use
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11751096
Dokumentvisning
Brady™
710734
AZERTY MarkWare
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11791096
Dokumentvisning
Brady™
710740
CYRILLIC Brady Workstation, MarkWare, Windows based driver for 3rd party software use
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11761096
Dokumentvisning
Brady™
710735
CYRILLIC MarkWare
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11771096
Dokumentvisning
Brady™
710737
QWERTY Brady Workstation, MarkWare, Windows based driver for 3rd party software use
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11731096
Dokumentvisning
Brady™
710732
QWERTY MarkWare
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11781096
Dokumentvisning
Brady™
710738
QWERTZ Brady Workstation, MarkWare, Windows based driver for 3rd party software use
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11741096
Dokumentvisning
Brady™
710733
QWERTZ MarkWare
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Tekniske data
Sign and Label Printer
Thermal Transfer
225 mm
101 mm
50 MB internal memory
76 mm/sec.
6.5 kg
Pipe markers, Arc flash labels, RTK chemical labels
1 Year
Intuitive Touchscreen
305 mm
280.00 mm
Monochrome
BBP31
300 dpi
UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia / New Zealand), EAC (Russia, Belarus and Kazakhstan), CCC (China), and China RoHS
1 Ea.
220 V
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ BBP31 Sign and Label Printer