Få mere at vide
Brady™ BBP31 Sign and Label Printer
Artikelnummer. 11741096
Tastaturtype:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Softwaretype:
Brady Workstation, MarkWare, Windows based driver for 3rd party software use
MarkWare
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11741096
Brand: Brady™ 710733
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Produkttype Sign and Label Printer
Display Type Intuitive Touchscreen
Print teknologi Thermal Transfer
Længde (metrisk) 225.00 mm
Bredde (metrisk) 305 mm
Højde (metrisk) 225 mm
Dybde (metrisk) 280.00 mm
Dimensioner (L x B) 101 mm
Dimensioner (L x B x H) 225 x 305 x 225 mm
Farveevne Monochrome
Hukommelse 50 MB internal memory
Model- BBP31
Udskrivningshastighed 76 mm/sec.
Opløsning 300 dpi
Softwaretype MarkWare
Konnektortyper USB, Ethernet. Optional: WiFi, Bluetooth
Temperaturområde (metrisk) 10°C to 40°C
Vægt (metrisk) 6.5 kg
Certificeringer/compliance UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia / New Zealand), EAC (Russia, Belarus and Kazakhstan), CCC (China), and China RoHS
Til brug med (applikation) Pipe markers, Arc flash labels, RTK chemical labels
Mængde 1 Ea.
garanti 1 Year
Strømforsyningsdetaljer 220 V
Tastaturtype QWERTZ