Få mere at vide
Brady™ BBP31 Sign and Label Printer
Artikelnummer. 11705495
Skift visning
Tastaturtype:
AZERTY
KYRILLISK
QWERTY
QWERTZ
Softwaretype:
Brady Workstation, MarkWare, Windows-baseret driver til brug af tredjepartssoftware
MarkWare
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tastaturtype Softwaretype unitSize
11705495 AZERTY Brady Workstation, MarkWare, Windows-baseret driver til brug af tredjepartssoftware Hver
11751096 AZERTY MarkWare Hver
11791096 KYRILLISK Brady Workstation, MarkWare, Windows-baseret driver til brug af tredjepartssoftware Hver
11761096 KYRILLISK MarkWare Hver
11771096 QWERTY Brady Workstation, MarkWare, Windows-baseret driver til brug af tredjepartssoftware Hver
11731096 QWERTY MarkWare Hver
11781096 QWERTZ Brady Workstation, MarkWare, Windows-baseret driver til brug af tredjepartssoftware Hver
11741096 QWERTZ MarkWare Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11705495 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 710739
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Produkttype Sign and Label Printer
Display Type Intuitive Touchscreen
Print teknologi Thermal Transfer
Længde (metrisk) 225.00 mm
Bredde (metrisk) 305 mm
Højde (metrisk) 225 mm
Dybde (metrisk) 280.00 mm
Dimensioner (L x B) 101 mm
Dimensioner (L x B x H) 225 x 305 x 225 mm
Farveevne Monochrome
Hukommelse 50 MB internal memory
Model- BBP31
Udskrivningshastighed 76 mm/sec.
Opløsning 300 dpi
Softwaretype Brady Workstation, MarkWare, Windows-baseret driver til brug af tredjepartssoftware
Konnektortyper USB
Temperaturområde (metrisk) 10°C to 40°C
Vægt (metrisk) 6.5 kg
Certificeringer/compliance UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia / New Zealand), EAC (Russia, Belarus and Kazakhstan), CCC (China), and China RoHS
Til brug med (applikation) Pipe markers, Arc flash labels, RTK chemical labels
Mængde 1 Ea.
garanti 1 Year
Strømforsyningsdetaljer 220 V
Tastaturtype AZERTY