Få mere at vide
Barium carbonate, 99+%, for analysis Artikelnummer.: 10217363
Barium carbonate, 99+%, for analysis
Artikelnummer. 10217363 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
2.5 kg, Plastflaske, 2.5kg
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10217363
Brand: Thermo Scientific Acros 217490025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-77-9
Molekylær formel CBaO3
Molekylvægt (g/mol) 197.34
MDL nummer MFCD00003448
InChI nøgle AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-pVis mereVis mindre
PubChem CID 10563
SMIL [Ba++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 1450.0°C
Kemisk navn eller materiale Barium carbonate
Smeltepunkt 811.0°C
Navn note p.a.
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99% min. (Complexometry)
Lineær formel BaCO3
Merck Index 15, 965
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.002g/100mL (20°C)
IUPAC navn barium(2+);carbonat
Formel vægt 197.35
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 4.43
Tæthed 4.4300g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0471354 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer217490025,217495000
PartinummerA0459862 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/02/2024 Artikelnummer217490025,217495000
PartinummerA0457876 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/11/2023 Artikelnummer217490025,217495000
PartinummerA0452575 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/04/2023 Artikelnummer217490025,217495000
PartinummerA0449512 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/02/2023 Artikelnummer217490025,217495000
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Barium carbonate, 99+%, for analysis >