Få mere at vide
Bariumcarbonat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10412221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10412221 500 g Plastflaske 500g
10217363 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10412221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217495000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-77-9
Molekylær formel CBaO3
Molekylvægt (g/mol) 197.34
MDL nummer MFCD00003448
InChI nøgle AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMIL [Ba++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 1450,0 °C
Kemisk navn eller materiale Barium carbonate
Smeltepunkt 811,0 °C
Navn note P.A.
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 4.43
Analyseprocentområde 99% min. (Kompleksometri)
Tæthed 4.4300g/mL
Lineær formel BaCO3
Merck Index 15, 965
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,002g/100 ml (20 °C)
IUPAC navn barium(2+)carbonat
Formel vægt 197.35
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium carbonate