Få mere at vide
Barium carbonate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1450.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Barium carbonate |
| Smeltepunkt | 811.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | BaCO3 |
| Merck Index | 15, 965 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 0.002g/100mL (20°C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Barium carbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Barium carbonate