Få mere at vide
Azlon™ Tilspidsede bægerglas med støbte gradueringer
Fremstillet af polypropylen for styrke og god kemikalieresistens. Azlon™ Tilspidsede bægerglas med støbte gradueringer giver en fremragende løsning til måling og dispensering af kemikalier i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
Brand:  Azlon BPM0100P
88.54 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12505776
  • 157.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 07-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for styrke og god kemikalieresistens. Azlon™ Tilspidsede bægerglas med støbte gradueringer giver en fremragende løsning til måling og dispensering af kemikalier i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
  • Tilspidset bægerglas med integreret drypfri hældetud
  • Autoklaverbar ved 121 °C
  • Stabelbart pladsbesparende design
  • Fremstillet af polypropylen med høj klarhed
  • Holdbar og økonomisk med klare, støbte permanente gradueringer
  • Overholder ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Klar
100 mL
Ideel til brug i mikrobiologiske laboratorier, vævskultur eller miljøer
20 mL
-20 °C til +135 °C
Autoklaverbar
ISO 7056
61.5 mm
Polypropylen
73 mm
10/Pk.
Bægerglas
Ja
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azlon™ Tilspidsede bægerglas med støbte gradueringer > Kapacitet: 100 ml