Få mere at vide
Azlon™ Tilspidsede bægerglas med støbte gradueringer
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for styrke og god kemikalieresistens. Azlon™ Tilspidsede bægerglas med støbte gradueringer giver en fremragende løsning til måling og dispensering af kemikalier i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
- Tapered Beaker with integral non-drip pouring spout
- Autoclavable at 121°C
- Stackable space saving design
- Made from high clarity polypropylene
- Durable and economical with clear, molded permanent graduations
- Complies to ISO 7056
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 41.5 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Til brug med (applikation) | Ideal for Use in Microbiology Laboratories, Tissue Culture or Environments |
| Højde (metrisk) | 51 mm |
| Inkrementer | 5 mL |
| Mængde | 10/Pk. |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | -20°C to +135°C |
| Type | Beaker |
| Vis mere |