Få mere at vide
Kartell™ Lavformede bægerglas af polypropylen med støbte gradueringer
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 4
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Polypropylen Klasse B lavformede bægerglas giver en økonomisk og sikker løsning til omrøring, blanding og dispensering af væsker i laboratoriet.
- Permanente støbte eller blåtrykte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
- Autoklaverbar ved 121 °C i 10 minutter
- Tåler °100 C kontinuerligt arbejde
- Klasse B, lav form
- Overholder ISO 7056-1981 (E) og BS 5404, del 1
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 51 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarer |
| Højde (metrisk) | 72 mm |
| Inkrementer | 5 mL |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 100 °C ved kontinuerligt arbejde |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | ISO 7056-1981(E), BS 5404, del 1 |