Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen flasker med rund bred hals
Brug disse holdbare runde flasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. Azlon™ Polypropylen flasker med rund bred hals har et lækagesikkert design uden foring og giver god kemisk resistens. Nem at rengøre. Glat indre kontur for effektiv hældning.
136.00 DKK - 202.00 DKK
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig hals | 32 mm |
---|---|
Til brug med (applikation) | Ideel til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning |
Materiale | Polypropylen |
Mængde | 10/PK |
Lukning inkluderet | Ja |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
12000882
|
Azlon
BLP0100P |
100 mL |
146.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10728795
|
Azlon
BLP0125P |
125 mL |
136.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10575105
|
Azlon
BLP0150P |
150 mL |
202.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Brug disse holdbare runde flasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM Polypropylen-flasker med rund bred hals har et lækagesikkert, foringsfrit design og tilbyder god kemisk resistens. Nem at rengøre. Glat indre kontur for effektiv hældning.
- Gennemsigtige, stive polypropylenflasker med polypropylen skruelåg
- Kraftig og meget holdbar i brug
- Velegnet til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter
- Batchcertifikat kan downloades online
- Bulkpakninger indeholder lige mange flasker og låg, pakket separat
- Autoklaverbar ved 121 °C
Tekniske data
32 mm | |
Polypropylen | |
Ja | |
Brede | |
Polypropylen | |
Skruelåg |
Ideel til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning | |
10/PK | |
Autoklaverbar | |
Rund | |
51 mm |