Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen flasker med rund bred hals
Artikelnummer. 12000882
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
125 mL
150 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12000882 100 mL Pakke med 10
10728795 125 mL Pakke med 10
10575105 150 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12000882 Leverandør Azlon Leverandørnr. BLP0100P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse holdbare runde flasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. Azlon™ Polypropylen flasker med rund bred hals har et lækagesikkert design uden foring og giver god kemisk resistens. Nem at rengøre. Glat indre kontur for effektiv hældning.
Brug disse holdbare runde flasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM Polypropylen-flasker med rund bred hals har et lækagesikkert, foringsfrit design og tilbyder god kemisk resistens. Nem at rengøre. Glat indre kontur for effektiv hældning.
  • Gennemsigtige, stive polypropylenflasker med polypropylen skruelåg
  • Kraftig og meget holdbar i brug
  • Velegnet til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter
  • Batchcertifikat kan downloades online
  • Bulkpakninger indeholder lige mange flasker og låg, pakket separat
  • Autoklaverbar ved 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 32 mm
Til brug med (applikation) Ideel til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning
Materiale Polypropylen
Mængde 10/PK
Certificeringer/compliance CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 89 mm
Produkttype Rund flaske med bred mund
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 51 mm
Lukketype Skruelåg