Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen flasker med rund bred hals
Kapacitet (metrisk):
100 mL
125 mL
150 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Brug disse holdbare runde flasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM Polypropylen-flasker med rund bred hals har et lækagesikkert, foringsfrit design og tilbyder god kemisk resistens. Nem at rengøre. Glat indre kontur for effektiv hældning.
- Gennemsigtige, stive polypropylenflasker med polypropylen skruelåg
- Kraftig og meget holdbar i brug
- Velegnet til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter
- Batchcertifikat kan downloades online
- Bulkpakninger indeholder lige mange flasker og låg, pakket separat
- Autoklaverbar ved 121 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 32 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 10/PK |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 116 mm |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Vis mere |