Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen ravfarvet bred hals runde flasker
Opbevar en bred vifte af lysfølsomme materialer i disse bredhalsede plastikflasker. Azlon™ Polypropylen, ravfarvet bred hals, runde flasker har et lækagesikkert design uden foring til nem påfyldning og tømning af faste eller flydende prøver.
Brand: Azlon™ BWP0500AP
Beskrivelse
Opbevar en bred vifte af lysfølsomme materialer i disse bredhalsede plastikflasker. AzlonTM polypropylen ravfarvet bredhalsede runde flasker har et lækagesikkert, foringsfrit design og tilbyder god kemisk resistens.
- Ravfarvet højkvalitets, kraftige flasker
- Non-stick skruelåg af polypropylen
- God kemisk resistens
- Uigennemsigtige, stive ravfarvede polypropylenflasker med sort polypropylen skruelåg
- Glatte indre konturer for effektiv hældning og nem rengøring
- Kraftig og meget holdbar i brug
- Autoklaverbar ved 121 °C
Tekniske data
500 mL | |
Ravgul | |
Ideel til en bred vifte af lysfølsom væske eller fast opbevaring | |
10/PK | |
Ja | |
Nej | |
Rund | |
Rund flaske med bred mund | |
Uforet | |
75 mm |
16,9 oz. | |
46 mm | |
Polypropylen | |
Sort | |
Autoklaverbar | |
Brede | |
161 mm | |
6,33 tommer. | |
Polypropylen | |
Skruelåg |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26