Få mere at vide
Fisherbrand™ Ravfarvede HDPE-flasker med smal mund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11947924 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
24-400
28-400
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 11947924
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Ravgul polypropylen skruelåg
Beskyt lysfølsomme materialer under prøveudtagning, forsendelse eller opbevaring
  • Rav polyethylen med høj densitet
  • Fås i forskellige kapaciteter
Fisherbrand HDPE-beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
Overholdelse
Mød USA Farmakopé 661 (Beholdere, lystransmission).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 17 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 17 oz.
Farve Ravgul
Materiale HDPE
Halsfinish 28-400
Certificeringer/compliance US Pharmacopoeia 661
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28-400 mm
Lukketype Skruelåg