Få mere at vide
Azlon™ Firkantede polycarbonatflasker
Ideel til fremstilling og opbevaring af biologiske medier, reagenser og vandige opløsninger
1275.00 DKK - 1760.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Polycarbonat |
---|---|
Form | Firkant |
Produkttype | Firkantet flaske |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig hals | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig hals | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15364941
|
Azlon
BSC0250 |
250 mL | 28 mm |
1760.00 DKK
Pakke med 24 |
Forventet forsendelse: 13-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15344941
|
Azlon
BSC0500 |
500 mL | 28 mm |
1275.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 13-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15334941
|
Azlon
BSC1000 |
1000 mL | 28 mm |
1695.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 15-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15324941
|
Azlon
BSC2000 |
2000 mL | 40 mm |
1660.00 DKK
Pakke med 6 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Meget gennemsigtige polycarbonatmedieflasker med polypropylenhætte uden foring
- Velegnet til gentagen sterilisering ved autoklavering ved 121 °C
- Lækagesikker
- Praktisk kvadratisk design for økonomisk udnyttelse af rummet
- Kraftig og holdbar i brug
Tekniske data
Polycarbonat | |
Firkant | |
Firkantet flaske |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azlon™ Firkantede polycarbonatflasker