Få mere at vide
Azlon™ Firkantede polycarbonatflasker
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
28 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
Beskrivelse
- Meget gennemsigtige polycarbonatmedieflasker med polypropylenhætte uden foring
- Velegnet til gentagen sterilisering ved autoklavering ved 121 °C
- Lækagesikker
- Praktisk kvadratisk design for økonomisk udnyttelse af rummet
- Kraftig og holdbar i brug
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Materiale | Polycarbonat |
| Hals-id (metrisk) | 28mm |
| Mængde | 12/Pk. |
| Form | Firkant |
| Højde (metrisk) | 172 mm |
| Produkttype | Firkantet flaske |