Få mere at vide
Azlon™ Firkantede polycarbonatflasker
Beskrivelse
- Meget gennemsigtige polycarbonatmedieflasker med polypropylenhætte uden foring
- Velegnet til gentagen sterilisering ved autoklavering ved 121 °C
- Lækagesikker
- Praktisk kvadratisk design for økonomisk udnyttelse af rummet
- Kraftig og holdbar i brug
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Materiale | Polycarbonat |
| Hals-id (metrisk) | 28mm |
| Mængde | 24/Pk. |
| Højde (metrisk) | 139 mm |
| Form | Firkant |
| Produkttype | Firkantet flaske |