Få mere at vide
Azlon™ LDPE bredhalsede vaskeflasker
Brug disse gennemsigtige plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. Azlon™ LDPE Wide Neck Wash Flasker kommer med farvekodede PP lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug.
Brand: Azlon WGW443P
Beskrivelse
Brug disse gennemsigtige plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles leveres med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug.
- Firkantede skuldervaskeflasker med bred hals for let spildfri påfyldning
- Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
1000 mL | |
Gennemskinnelig | |
LDPE | |
–50 til 80 °C | |
Ja | |
Nej | |
Rund | |
Vaskeflaske | |
7,95 tommer. | |
90 mm | |
Ja |
33,81 oz. | |
Hvid polypropylen lukning | |
5/PK | |
Hvid | |
Må ikke autoklaveres | |
Brede | |
202 mm | |
3,54''. | |
Polypropylen | |
Kasket |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsPromo Code: 24168Expires: 2025-09-30
Days
22Hours
10Minutes
2Seconds
43