Få mere at vide
Azlon HDPE runde flasker med smal hals
Opbevar en bred vifte af væsker med disse holdbare plastikflasker. Azlon™ HDPE smalhalsede runde flasker har god generel kemikalieresistens og er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
Brand: Azlon BNH0500P
Beskrivelse
Opbevar en bred vifte af væsker med disse holdbare plastikflasker. AzlonTM HDPE smalhalsede runde flasker har god generel kemisk resistens og er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
- Translucent, rigid HDPE bottles with polypropylene screw caps
- Lightweight but very durable in use
- Batch certificate available to download online
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
Tekniske data
500 mL | |
21 mm | |
110 | |
110/Pk. | |
Round | |
73 mm |
Translucent | |
HDPE | |
Bulk | |
Narrow | |
160 mm | |
Screw Cap |