Få mere at vide
Azlon HDPE runde flasker med smal hals
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
nr. pr. pakke:
10/PK
110
1200
30
350
420
5/PK
60
800
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Opbevar en bred vifte af væsker med disse holdbare plastikflasker. AzlonTM HDPE smalhalsede runde flasker har god generel kemisk resistens og er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
- Gennemsigtige, stive HDPE-flasker med skruelåg af polypropylen
- Let, men meget holdbar i brug
- Batchcertifikat kan downloades online
- Bulkpakninger indeholder lige mange flasker og låg, pakket separat
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16,9 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 18 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. pakke | 10/PK |
| Lukningsfarve | Gennemskinnelig |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Smal |
| Vis mere |