Få mere at vide
Axygen™ Aerosolbarriere Mikropipettespidser
Axygen™ Aerosolbarriere Mikropipettespidser tillader fri passage af luft og blokerer samtidig forurening af aerosol.
Brand:  Axygen™ TF-150
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12665475
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Technologically advanced filter material
  • Filter membrane contains no leachable additives
  • Available with Maxymum Recovery™ surface for improved accuracy and maximum sample recovery
  • Available in bulk, or racked (sterile)
  • Available in a variety of material contact tip options
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
100 to 1000 μL
Non-sterile
Autoclavable
Bulk
Bulk = 1000 tips/pack
Universal Fit
Filtered
Clear
DNase, RNase Free
Universal
Aerosol Barrier Micropipette Tips
Polypropylene
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Axygen™ Aerosolbarriere Mikropipettespidser > Non-Sterile, 1 to 150μL