Få mere at vide
Axygen™ Aerosolbarriere Mikropipettespidser
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 50μ L
1 til 150μ L
100 til 1000 μl
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 4800
Pakke med 960
Beskrivelse
- Teknologisk avanceret filtermateriale
- Filtermembranen indeholder ingen udvaskelige tilsætningsstoffer
- Fås med Maxymum Recovery™ overflade for forbedret nøjagtighed og maksimal prøvegenvinding
- Fås i bulk eller stativ (steril)
- Tilgængelig i en række forskellige materialekontaktspidsmuligheder
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 50μ L |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | DNase, RNase fri |
| Format | Bulk |
| Tip stil | Universel |
| Emballage | Bulk = 1000 tips/pakke |
| Produkttype | Aerosolbarriere Mikropipettespidser |
| Vis mere |