Få mere at vide
Axygen™ Aerosolbarriere Mikropipettespidser
Artikelnummer. 11366054 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 50μ L
1 til 150μ L
100 til 1000 μl
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 4800
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
11366054 1 til 150μ L Steril Pakke med 960
12605475 0,5 til 50μ L Ikke steril Pakke med 1000
12665475 100 til 1000 μl Ikke-steril Pakke med 1000
12581348 100 til 1000 μl Ikke-steril Pakke med 10000
12726739 1 til 150μ L Steril Pakke med 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11366054 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. TF150RS
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Axygen™ Aerosolbarriere Mikropipettespidser tillader fri passage af luft og blokerer samtidig forurening af aerosol.
  • Teknologisk avanceret filtermateriale
  • Filtermembranen indeholder ingen udvaskelige tilsætningsstoffer
  • Fås med Maxymum Recovery™ overflade for forbedret nøjagtighed og maksimal prøvegenvinding
  • Fås i bulk eller stativ (steril)
  • Tilgængelig i en række forskellige materialekontaktspidsmuligheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 150μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav DNase, RNase fri
Format Stativ
Tip stil Universel
Emballage 96 spidser/reol, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Produkttype Aerosolbarriere Mikropipettespidser
Til brug med (udstyr) Universal Fit