Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Genindlæsning Indsæt pipettespidser
Beskrivelse
Opnå nøjagtig og ensartet ydeevne med Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload Insert Pipette Tips, som forsegler, når de udsættes for potentielle kontaminanter. De ART indsatser er miljøvenlige og giver individuelt emballerede blisterbøtter, der er lavet af genbrugsplastik, designet til at blive brugt sammen med genanvendelige ART hængslede stativer og skabe den ART Genindlæs systemet. Spidserne fra genopfyldningsindsatserne klemmes sikkert ind i de hængslede stativer for effektiv genopladning.
Features
- Sterile tips certified free from RNase, DNase and pyrogen
- Available in MicroPoint, extended length, low retention and SoftFit-L™ designed for use with Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipettes
Recommended for:
- Liquid Handling
- Molecular Biology
- PCR
- Biotechnology
- undefined
- Renewable Energy
- Renewable Materials
- Source Reduction
Tekniske data
Tekniske data
Volumen (metrisk) | 10μ l |
Filtreret | Filtreret |
Sterilitet | Steril |
Model- | ART 10 |
Længde (engelsk) | 1,23 tommer. |
Længde (metrisk) | 3.13cm |
Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri |
Format | Genopfyldning |
Tip stil | Mikropunkt |
Grønne funktioner | Færre brugte ressourcer og mindre spild |
Vis mere |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
58Hours
23Minutes
11Seconds
30New Offer Save Up to 87% -
Multiple Manufacturers
Sample Preparation, Filtration and Storage
Get up to 80% off some of our most popular products.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Mbp Molecular Bio Products
Huge Savings on Liquid Handling Essentials
Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!Promo Code: 24081Expires: 2025-12-31
Days
124Hours
23Minutes
11Seconds
30