Få mere at vide
Corning™ Filtreret IsoTip™ Universal Fit Racked Pipet Tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10035510 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2μ L
0,2 til 10μ L
0,5 til 10 μL
1 til 200μ L
1 til 30 μL
100 til 1.000μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10035510 0,2 til 10μ L Pakke med 960
10173711 0,5 til 10 μL Pakke med 960
10674713 0,1 til 2μ L Pakke med 960
10452181 1 til 30 μL Pakke med 960
10116840 100 til 1.000μ l Pakke med 1000
10106840 1 til 200μ L Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10035510 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4807
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Pipet tips in rack
Ideel til applikationer, hvor det er kritisk at undgå krydskontaminering, såsom DNA-amplifikation og radioisotophåndtering
  • IsoTip-filtrerede pipettespidser har en inert, hydrofob barriere, der forhindrer forurenende stoffer i aerosol i at komme i kontakt med pipetteaksler. (En vejledning til kompatibilitet med pipettespidser kan rekvireres eller downloades fra Corning hjemmeside.)
  • Ideel til applikationer, hvor det er kritisk at undgå krydskontaminering, såsom DNA-amplifikation og radioisotophåndtering.
  • Pakket sterilt.
  • RNase-/DNase-fri.
  • Ikke-pyrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,2 til 10μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Format Stativ
Tip stil Rund
Emballage Stativ
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman, Universal Fit Ultramicro
Produktlinje Isotip