Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Genindlæsning Indsæt pipettespidser Artikelnummer.: 10308884
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Genindlæsning Indsæt pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10308884
200μ l, ART 200, Lav retention, Mikropunkt, Steril& PCR-klar, Pakke med 960
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
100μ l
200μ l
Model-:
ART 10
ART 100
ART 100E
ART 200
ART 20E
ART 20P
Tip stil:
Lav retention, Mikropunkt
Mikropunkt
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 10308884
Brand: Thermo Scientific™ 206905RI
Huge Savings on Liquid Handling Essentials
Brug rabatkode 24081 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Opnå nøjagtig og ensartet ydeevne med disse pipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Opnå nøjagtig og ensartet ydeevne med Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload Insert Pipette Tips, som forsegler, når de udsættes for potentielle kontaminanter. De ART indsatser er miljøvenlige og giver individuelt emballerede blisterbøtter, der er lavet af genbrugsplastik, designet til at blive brugt sammen med genanvendelige ART hængslede stativer og skabe den ART Genindlæs systemet. Spidserne fra genopfyldningsindsatserne klemmes sikkert ind i de hængslede stativer for effektiv genopladning.
Features
  • Sterile tips certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in MicroPoint, extended length, low retention and SoftFit-L™ designed for use with Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipettes
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART 200
Længde (engelsk) 2.32 in.
Længde (metrisk) 5.88cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Genopfyldning
Tip stil Lav retention, Mikropunkt
Grønne funktioner Færre brugte ressourcer og mindre spild
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Produkttitel
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Genindlæsning Indsæt pipettespidser >