Beskrivelse
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettespidser med lav retention minimerer med held dannelsen af flydende film og opbygges på spidsens vægge under dispensering, hvilket giver maksimal prøvegenvinding og reproducerbarhed.
- Lav retentionsteknologi hjælper med at maksimere prøvegendannelse
- Filterstativ Steril med lille mikron filterteknologi giver aerosolbeskyttelse
- Parti sporbar og certificeret fri for: RNAse/Dnase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, PCR-hæmmer og ATP
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Rack farve | Blå |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Præcision | 0,2 til 0,7 % |
| Nøjagtighed | 0,6 til 1,8 % |
| Længde (engelsk) | 2,3 tommer. |
| Længde (metrisk) | 58 mm |
| Vis mere |
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.