Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Spærrepipettespidser i hængslede stativer
Description
I modsætning til standard filterspidser, Thermo Scientific™ ART™ Barrierehængslet stativ Pipettespidser forsegler, når de udsættes for potentielle kontaminanter. Pipettespidserne fra genopfyldningsindsatserne passer sikkert ind i de miljøvenlige, genanvendelige hængslede stativer, og dækslerne kan bruges som hængslet eller løfte-off stil. Låselåsen forhindrer kontaminering ved at holde de resterende spidser sterile og tilbyder en nem betjening med én hånd. ART hængslede stativer fås i lav retention, micropoint, forlænget længde og andre specialtyper.
- Stackable hinged racks save space in your lab
- Sterile tips are DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor, Endotoxin, and Pyrogen Free
Recommended for:
- Liquid Handling
- Molecular Biology
- PCR
- Biotechnology
Specifications
Specifications
| Oversigt | ART 200, Filtered, Sterile, Hinged Rack |
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Model- | ART 200 |
| Længde (engelsk) | 2.32 in. |
| Længde (metrisk) | 5.88cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri |
| Format | Hængslet stativ |
| Tip stil | Lav retention |
| Show More |